Learn More
Bencilmetil-d3-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylbenzylamine-d3 |
| CAS | 122025-09-6 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H8 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)- (9 CI), N-(Methyl-d3)benzenemethanamine, N-(Methyl-d3)benzylamine, N-Methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-Methylbenzylamine-d3, Benzylmethyl-d3-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9 H,7H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])NCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-bencil-1,1,1-trideuterometanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 124.198 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.108 g/mol |
| Mostrar más |