Learn More
Cloruro de bencilmagnesio, 1 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478027 100 mL 100 ml
15488027 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51154.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6921-34-2 | C7H7ClMg | 150.89 g/mol
Benzyl magnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). It is also used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de bencilmagnesio se utiliza como reactivo de Grignard en disolvente más ecológico, 2-metiltetrahidrofuran(2-MeTHF). También se utiliza como intermedio de síntesis química.
Solubilidad
Reacciona violentamente con el agua.
Notas
Sensible a la humedad y al aire.& Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6921-34-2
Fórmula molecular C7H7ClMg
Peso molecular (g/mol) 150.89
Número MDL MFCD00000469
Clave InChI NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
PubChem CID 2733352
Nombre IUPAC magnesio; metanidilbenceno; cloruro
SMILES Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylmagnesium chloride
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts violently with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M en MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyltetrahydrofuran, Benzylmagnesiumchloride