Learn More
Solución de cloruro de bencilmagnesio, 1,5M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10095093 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10095093 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10463735 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10095093 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389551000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6921-34-2 | Molecular Formula: C7H7ClMg | Molecular Weight: 150.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6921-34-2 , 109-99-9
Fórmula molecular C7H7ClMg
Peso molecular (g/mol) 150.89
Número MDL MFCD00000469
Clave InChI NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
PubChem CID 2733352
Nombre IUPAC magnesio; metanidbenceno; cloruro
SMILES Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylmagnesium chloride
Color Marrón a negro
Nombre de nota 1.5M solution in THF
% mín. CAS 20.51, 75.83
% máx. CAS 24.17, 79.49
Concentración 1.40 to 1.65M
Densidad 1.0300g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.03
Fórmula lineal (C6H5)CH2MgCl
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Polvo iridiscente o cristales
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.89
Porcentaje de pureza 19 to 21% (as BMC) (Total base)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzylmagnesium chloride, 1-2M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Benzylmagnesium chloride