Learn More
Cloruro de bencilmagnesio, 1-2 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432967 50 mL 50 ml
15442967 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087299.AD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6921-34-2
Fórmula molecular C7H7ClMg
Peso molecular (g/mol) 150.89
Número MDL MFCD00000469
Clave InChI NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
PubChem CID 2733352
Nombre IUPAC magnesio; metanidilbenceno; cloruro
SMILES Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylmagnesium chloride
Color De marrón a morado
Cantidad 50 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) De 1 a 2 M en THF
Forma física Líquido
RU– Solo para uso en investigación