Learn More
Bencilidenglicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzylideneglycerol |
| CAS | 1708-39-0 |
| Fórmula molecular | C10H12O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Phenyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (2-Phenyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 1,2-Benzylideneglycerol, 4-(Hydroxymethyl)-2-phenyldioxolane, 4-Hydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolane, 4-Methylol-2-phenyl-1,3-dioxolane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c11-6-9-7-12-10(13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2 |
| SMILES | OCC1COC(O1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2-fenil-1,3-dioxolan-4-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |