Learn More
Benzilideneacetona, TRC
Código de producto. 30136256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136256 10 g 10 g
17901955 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB27997510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-57-6
Fórmula molecular C10 H10 O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Sinónimo 2-Butenone, 4-phenyl- (2CI), Ketone, methyl styryl (7CI), 4-Phenyl-3-buten-2-one, 1-Phenyl-1-buten-3-one, 2-Phenylethenyl methyl ketone, 2-Phenylvinyl methyl ketone, 4-Phenyl-3-butene-2-one, 4-Phenylbutenone, Acetocinnamone, Benzalacetone, Benzylideneacetone, Methyl 2-phenylvinyl ketone, Methyl phenylvinyl ketone, Methyl styryl ketone, Methyl β-styryl ketone, NSC 5605, Styryl methyl ketone
Nombre IUPAC 4-fenilbut-3-en-2-uno
SMILES CC(=O)C=Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylideneacetone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0732