Learn More
Bencilideneacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460004 250 g 250 g
11450004 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460004 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13537.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 122-57-6 | C10H10O | 146.19 g/mol
Benzylideneacetone is used chiefly as a scent in the manufacture of perfume, drugs & electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bencilideneacetona se utiliza principalmente como aroma en la fabricación de perfumes, fármacos y la galvanoplastia.
Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo, éter dietílico.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-57-6
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00008779
Clave InChI BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo benzalacetone, benzylideneacetone, methyl styryl ketone, 4-phenylbut-3-en-2-one, acetocinnamone, 4-phenyl-3-buten-2-one, e-4-phenylbut-3-en-2-one, benzylidene acetone, trans-benzalacetone, benzalaceton
PubChem CID 637759
ChEBI CHEBI:78399
SMILES CC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylideneacetone
Punto de fusión 38°C to 42°C
Densidad 1.038
Punto de ebullición 261°C
Temperatura de inflamación 116°C (241°F)
Olor Characteristic
Cantidad 250 g
Beilstein 742046
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1137
Información de solubilidad Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether.
Nombre IUPAC (E)-4-fenilbut-3-en-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza ≥98%