Learn More
Benzilhidroclorotiazida, TRC
Código de producto. 30011614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011614 100 mg 100 miligramos
30005850 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011614 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB279020100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1824-50-6
Fórmula molecular C14 H14 Cl N3 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 387.86
Sinónimo 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(phenylmethyl)-, 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-benzyl-6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), (±)-Benzylhydrochlorothiazide, Behyd, Benclortriazide, Benzclortriazide, Benzylhydrochlorothiazide, NSC 263220, Su 6227
Nombre IUPAC 3-benzil-6-cloro-1,1-dioxo-3,4-dihidro-2H-1λ^{6},2,4-benzotiazina-7-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(Cc3ccccc3)NS2(=O)=O)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylhydrochlorothiazide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14ClN3O4S2/c15-10-7-11-13(8-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,14,17-18H,6H2,(H2,16,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.0114
Porcentaje de pureza >95%