Learn More
Clorhidrato de bencilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 1073-62-7 |
| Fórmula molecular | C7H11ClN2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Benzylhydrazine Hydrochloride, Benzylhydrazine Hydrochloride, N-Benzylhydrazine Hydrochloride, (Phenylmethyl)hydrazine Hydrochloride, Benzylhydrazine Monohydrochloride, Z 102 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,9H,6,8H2;1H |
| SMILES | Cl.NNCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de bencilhidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 158.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0611 |