Learn More
Diclorhidrato de bencilhidrazina, TRC
Código de producto. 30334865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334865 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30334865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5354231G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylhydrazine Dihydrochloride
CAS 20570-96-1
Fórmula molecular C7H10N2 . 2HCl
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Benzylhydrazine Dihydrochloride, N-Benzylhydrazine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5,9H,6,8H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NNCc1ccccc1
Nombre IUPAC bencilhidracina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 195.09