Learn More
Diclorhidrato de bencilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10182940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10182940 5 g Frasco de vidrio 5 g
10477280 25 g Frasco de vidrio 25 g
10165783 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10182940
Marca: Thermo Scientific Acros 105960050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20570-96-1 | C7H10N2·2HCl | 195.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20570-96-1
Fórmula molecular C7H10N2·2HCl
Peso molecular (g/mol) 195.09
Número MDL MFCD00012921
Clave InChI MSJHOJKVMMEMNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzylhydrazine dihydrochloride, benzylhydrazine.2hcl, 1-benzylhydrazine dihydrochloride, benzyl-hydrazine dihydrochloride, hydrazine, phenylmethyl-, dihydrochloride, hydrazine, benzyl-, dihydrochloride, phenylmethyl hydrazine dihydrochloride, benzyl hydrazine di hcl, benzyl-hydrazine hydrochloride, benzylhydrazinedihydrochloride
PubChem CID 146540
Nombre IUPAC bencilhidracina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNN.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylhydrazine dihydrochloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 138°C to 143°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2NHNH2·2HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 15,531
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzylhydrazine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.