Learn More
Diclorhidrato de bencilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451058 5 g 5 g
15461058 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54916.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20570-96-1 | C7H12Cl2N2 | 195.087 g/mol
Benzylhydrazine dihydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorhidrato de benzilhidracina es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20570-96-1
Fórmula molecular C7H12Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 195.087
Número MDL MFCD00012921
Clave InChI MSJHOJKVMMEMNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzylhydrazine dihydrochloride, benzylhydrazine.2hcl, 1-benzylhydrazine dihydrochloride, benzyl-hydrazine dihydrochloride, hydrazine, phenylmethyl-, dihydrochloride, hydrazine, benzyl-, dihydrochloride, phenylmethyl hydrazine dihydrochloride, benzyl hydrazine di hcl, benzyl-hydrazine hydrochloride, benzylhydrazinedihydrochloride
PubChem CID 146540
Nombre IUPAC bencilhidracina; diclorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNN.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylhydrazine dihydrochloride
Punto de fusión 143°C to 145°C
Fórmula lineal C6H5CH2NHNH2·2HCl
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 3688990
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.09
Porcentaje de pureza 97%