Learn More
Bromuro de bencildodecildimetilamonio, TRC
Código de producto. 30346312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30346312 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30346312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2797801G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyldodecyldimethylammonium Bromide
CAS 7281-04-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H38 N . Br
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzalkonium Bromide (C12), Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (1:1), Ammonium, benzyldodecyldimethyl-, bromide (8CI), Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (9CI), Benzyldodecyldimethylammonium bromide (6CI,7CI), AACL 6, Amonyl BR 1244, Bacfor BL, Benzododecinium bromide, Benzyldimethyldodecylammonium bromide, Benzyldimethyllaurylammonium bromide, Benzyllauryldimethylammonium bromide, Cequartyl 50, Dimethylbenzyldodecylammonium bromide, Dimethylbenzyllaurylammonium bromide, Dimethyldodecylbenzylammonium bromide, Dimethyllaurylbenzylammonium bromide, Dodecylbenzyldimethylammonium bromide, Dodecyldimethylbenzylammonium bromide, Lauralkonium bromide, Lauryldimethylbenzylammonium bromide, N,N-Dimethyl-N-benzyldodecylammonium bromide, N,N-Dimethyl-N-dodecylbenzylammonium bromide, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-dodecylammonium bromide, Sinnoquat BL 80, Sinnoquat BL 95, Sterinol, Xinjieermie
Fórmula InChI InChI=1S/C21H38N.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC bromuro de bencil-dodecil-dimetilazanio
Peso molecular (g/mol) 384.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.2188
Porcentaje de pureza >95