Learn More
Benzyldiphenylphosphine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10279982 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10279982 1 g Glass bottle 1 g
10198942 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10279982 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378840010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7650-91-1
Fórmula molecular C19H17P
Peso molecular (g/mol) 276.32
Número MDL MFCD00014083
Clave InChI UZCPNEBHTFYJNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyldiphenylphosphine, phosphine, diphenyl phenylmethyl, phosphine, benzyldiphenyl, diphenylbenzylphosphine, benzyl diphenyl phosphane, benzyl-diphenylphosphine, benzyl-diphenyl-phosphane, di phenyl-phenylmethyl phosphane, diphenylphosphionomethyl polystyrene, benzyldiphenylphosphine, polymer-bound
PubChem CID 603920
Nombre IUPAC benzyldiphenylphosphane
SMILES C(P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyldiphenylphosphine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74.0°C to 75.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C6H5CH2P(C6H5)2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyldiphenylphosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.