Learn More
Cloruro de benzildimetiltetradecilamonio, TRC
Código de producto. 30004664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004664 10 g 10 g
30009515 1 g 1 g
18082430 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB27628510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-08-2
Fórmula molecular C23 H42 N . Cl
Peso molecular (g/mol) 368.04
Sinónimo Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldimethyltetradecyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (9CI), Benzyldimethyltetradecylammonium chloride (6CI,7CI), 14BCL, Ammonyx, Arquad DM 14B90, BTC 824P100, Barquat MS 100, Benzyl(tetradecyl)dimethylammonium chloride, Cation M 2-100, Cation M 2-100R, Cyncal, Dibactol, Dimethylbenzylmyristylammonium chloride, Dimethylbenzyltetradecylammonium chloride, JAQ Powdered Quat, M 2-100, M 2-100R, Miristalkonium chloride, Myristalkonium chloride, Myristyl benzyl dimethyl ammonium chloride, Myristyldimethylbenzylammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-tetradecylbenzenemethanaminium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethylmyristylammonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethyltetradecylammonium chloride, N-Benzyl-N-tetradecyldimethylammonium chloride, N-Tetradecyl-N,N-dimethylbenzylammonium chloride, N-Tetradecyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride, Nissan Cation M 2-100, Nissan Cation M 2-100R, Quarton 14BCl, Querton 14BCL, Sanibond 200LG, Sanisol M 100, TDBAC, TDMBAC, Tetradecylbenzyldimethylammonium chloride, Tetradecyldimethylbenzylammonium chloride, Zeph, Zephiramine, Zephiramine chloride, Zephyramine, Zephyramine (surfactant)
Nombre IUPAC bencil-dimetil-tetradecilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride
Nombres de analitos o componentes Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.3006
Porcentaje de pureza >95%