Learn More
Dihidrato de cloruro benzildimetiltetradecilamonio, TRC
Código de producto. 30012808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012808 100 mg 100 miligramos
30005618 50 mg 50 miligramos
30005283 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012808 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB535485100MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147228-81-7
Fórmula molecular C23 H42 N . Cl . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 404.07
Sinónimo N,N-Dimethyl-N-tetradecylbenzenemethanaminium Chloride Hydrate (1:1:2)
Nombre IUPAC benzil-dimetil-tetradecilazanio; cloruro; dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Dihydrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H42N.ClH.2H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;;;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.322