Learn More
Bencildimetilsilano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El bencildimetilsilano se utiliza como una importante materia prima y sirve de intermediario en la síntesis orgánica, en productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 69°C to 71°C (15mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | Benzyldimethylsilane |
| CAS | 1631-70-5 |
| Cantidad | 5 g |
| Temperatura de inflamación | 53°C (127°F) |
| Índice de refracción | 1.5026 |
| Densidad | 0.949 |
| Fórmula molecular | C9H13Si |
| Número MDL | MFCD00039792 |
| Número UN | UN1993 |
| Mostrar más |