Learn More
Cloruro de bencildimetiloctilamonio 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311458 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311458 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10572485AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyldimethyloctylammonium Chloride
CAS 959-55-7
Nombres de analitos o componentes Benzyldimethyloctylammonium Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H30 N . Cl
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldimethyloctyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (9CI), Benzyldimethyloctylammonium chloride (6CI,7CI), Benzyloctyldimethylammonium chloride, Dimethylbenzyl-n-octylammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-octylbenzenemethanaminium chloride, N-Benzyldimethyloctylammonium chloride, Octylbenzyldimethylammonium chloride, Octyldimethylbenzylammonium chloride, Sanisol 08
Fórmula InChI InChI=1S/C17H30N.ClH/c1-4-5-6-7-8-12-15-18(2,3)16-17-13-10-9-11-14-17;/h9-11,13-14H,4-8,12,15-16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC cloruro de bencil-dimetil-octilazanio
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 283.88
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.2067 g/mol