Learn More
Cloruro de bencildimetiloctadecilamonio 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322200 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322200 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10572483AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stearalkonium Chloride
CAS 122-19-0
Nombres de analitos o componentes Stearalkonium Chloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C27 H50 N . Cl
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC cloruro de bencil-dimetil-octadecilazanio
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 424.15
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 423,3632 g/mol