Learn More
Cloruro de bencildimetilhexadecilamonio, Mikromol™
Descripción
Cloruro de bencildimetilhexadecilamonio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride |
| CAS | 122-18-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C25 H46 N . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | benzil-hexadecil-dimetilazanio; cloruro |
| Mostrar más |