Learn More
Hidrato de cloruro de bencildimetilhexadecilamonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10556972 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10556972 5 g Frasco de vidrio 5 g
10626241 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10556972 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402070050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 122-18-9 | C25H46ClN | 396.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-18-9
Fórmula molecular C25H46ClN
Peso molecular (g/mol) 396.10
Número MDL MFCD00149967
Clave InChI SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cetalkonium chloride, benzyldimethylhexadecylammonium chloride, banicol, bonjela, cetyl zephiran, cetyldimethylbenzylammonium chloride, bicetonium, acinol, benzylhexadecyldimethylammonium chloride, baktonium
PubChem CID 31202
Nombre IUPAC benzil-hexadecil-dimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyldimethylhexadecylammonium chloride hydrate
Nombre de nota 97 - 101%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54.0°C to 58.0°C
Color Crema blanquecina a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (on anhydrous substance) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 12, III, 2212
Índice Merck 15, 2016
Información de solubilidad Solubility in water: 8.5g/L. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, esters, ethyla acetat, e, propylene glycol, sorbitol solutions, glycerol,, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyldimethylhexadecylammonium chloride, hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.