Learn More
Cloruro de bencildimetilhexadecilamonio 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315021 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315021 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10572480AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
CAS 122-18-9
Nombres de analitos o componentes Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C25 H46 N . Cl
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC benzil-hexadecil-dimetilazanio; cloruro
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 396.09
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 395,3319 g/mol