Learn More
Cloruro de bencildimetildodecilamonio, Mikromol™
Código de producto. 17971716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971716 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17971716 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0224.01
 Artículo restringido
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloruro de bencildimetildodecilamonio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyldimethyldodecylammonium Chloride
CAS 139-07-1
Nombres de analitos o componentes Benzyldimethyldodecylammonium Chloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H38 N . Cl
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldodecyldimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Benzyldodecyldimethylammonium chloride (6CI), Accelerator 1227, BAC 12, Bas 2631, Benzododecinium chloride, Benzyldimethyldodecylammonium chloride, Benzyldimethyllaurylammonium chloride, Benzyllauryldimethylammonium chloride, Catigene OM, Catinal CB 50, Catiogen BC 50, Catiogen PAN, Catiolite BC 50, Cationic 1227, Cequartyl A, Croda N-Dodecyl, DYK 1125, Dehyquart LDB, Dimethylaurylbenzylammonium chloride, Dimethylbenzyldodecylammonium chloride, Dimethylbenzyllaurylammonium chloride, Dimethyldodecylbenzylammonium chloride, Dimethyllaurylbenzylammonium chloride, Dodecylbenzyldimethylammonium chloride, Dodecyldimethylbenzylammonium chloride, Germicide 1227, Katamin AB 18, Lauralkonium chloride, Lauryl benzalkonium chloride, Laurylbenzyldimethylammonium chloride, Lauryldimethylbenzylammonium chloride, Leveling Agent 1227, Loraquat B 50, N-Benzyl-N-dodecyl-N,N-dimethylammonium chloride, N-Dodecyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, N-Dodecyl-N,N-dimethylbenzenemethanaminium chloride, N-Lauryl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Noramium DA 50, Orthosan HM, Pionin B 231, QBA 1211, Retarder N, Rewoquat B 50, Rolcril, Surfactant 1227, Swanol CA 100, Swanol CA 101, Tetranil BC 80, Texnol R 5, Vantoc CL, Zephirol
Fórmula InChI InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC bencil-dodecil-dimetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 339.99
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 339,2693 g/mol