Learn More
Cloruro de bencildimetildecilamonio-[D7], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyldimethyldecylammonium Chloride-[D7] |
| CAS | 1998128-81-6 |
| Fórmula molecular | C19H27D7ClN |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i11D,12D,13D,15D,16D,18D2; |
| SMILES | [2H]C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])([2H])[N+](C)(C)CCCCCCCCCC.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | cloruro de decil-[dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metil]-dimetilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 318.98 |