Learn More
Cloruro de benzildimetil-n-dodecilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486668 50 g 50 g
15476668 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60196.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 139-07-1 | C21H38ClN | 339.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-07-1
Fórmula molecular C21H38ClN
Peso molecular (g/mol) 339.99
Número MDL MFCD00137276
Clave InChI JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyldimethyldodecylammonium chloride, benzododecinium chloride, n-benzyl-n,n-dimethyldodecan-1-aminium chloride, cequartyl a, catigene om, benzyldodecyldimethylammonium chloride, zephirol, dehyquart ldb, catiogen pan, vantoc cl
PubChem CID 8753
Nombre IUPAC bencil-dodecil-dimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyldimethyl-n-dodecylammonium chloride
Punto de fusión 60°C
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 3921689
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.99
Porcentaje de pureza 98%