Learn More
Cloruro de benzildecildimetilamonio, TRC
Código de producto. 30134533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134533 10 g 10 g
30003817 1 g 1 g
18013830 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB23455010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 965-32-2
Fórmula molecular C19 H34 N . Cl
Peso molecular (g/mol) 311.93
Sinónimo Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldecyldimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Benzyldecyldimethylammonium chloride (6CI,7CI), Benzyldimethyldecylammonium chloride, Capryldimethylbenzylammonium chloride, Decylbenzyldimethylammonium chloride, Decyldimethylbenzylammonium chloride, Dimethylbenzyldecylammonium chloride, N-Benzyldimethyldecylammonium chloride, N-Decyl-N,N-dimethylbenzenemethanaminium chloride, Querton 10B-Cl
Nombre IUPAC bencil-decil-dimetilazanio;cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyldecyldimethylammonium Chloride
Nombres de analitos o componentes Benzyldecyldimethylammonium Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.238
Porcentaje de pureza >95%