Learn More
Éster de pinacol de ácido bencilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Benzylboronic acid pinacol ester finds application in Pd (0)-mediated [11 C] carbonylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El éster de pinacol del ácido bencilborónico se aplica en la reacción de carbonilación de [11C] mediada por PD (0).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzylboronic acid pinacol ester |
| Densidad | 0.98 |
| Punto de ebullición | 65°C (0.15 mmHg) |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1 |
| Porcentaje de pureza | 96% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.