Learn More
Éster de pinacol de ácido bencilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475247 1 g 1 g
15485247 5 g 5 g
15495247 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15475247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32523.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87100-28-5 | C13H19BO2 | 218.103 g/mol
Benzylboronic acid pinacol ester finds application in Pd (0)-mediated [11 C] carbonylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol del ácido bencilborónico se aplica en la reacción de carbonilación de [11C] mediada por PD (0).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87100-28-5
Fórmula molecular C13H19BO2
Peso molecular (g/mol) 218.103
Número MDL MFCD05663841
Clave InChI YCNQPAVKQPLZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl, acmc-209qek, benzylboronic pinacol ester, benzyl boronic acid pinacol ester, benzylboronic acid, pinacol ester, 2-benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 3864964
Nombre IUPAC 2-bencil-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylboronic acid pinacol ester
Densidad 0.98
Punto de ebullición 65°C (0.15 mmHg)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1
Porcentaje de pureza 96%