Learn More
Bencilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Diphenylmethane |
| CAS | 101-81-5 |
| Fórmula molecular | C13 H12 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Methane, diphenyl- (8CI), 1,1'-Methylenebis[benzene], 1,1-Diphenylmethane, Benzene, (phenylmethyl)-, Benzylbenzene, DPM, Diphenylmethane, Ditan, Ditane, NSC 4708 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2 |
| SMILES | C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | bencilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 168.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0939 |