Learn More
Benzilamina, TRC
Código de producto. 30135837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135837 25 g 25 g
17934895 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB22486025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-46-9
Fórmula molecular C7 H9 N
Peso molecular (g/mol) 107.15
Sinónimo Benzylamine (8CI), (Aminomethyl)benzene, (Phenylmethyl)amine, 1-Phenylmethanamine, Monobenzylamine, N-Benzylamine, NSC 8046, Phenylmethanamine, α-Aminotoluene, ω-Aminotoluene
Nombre IUPAC fenilmetanamina
SMILES NCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.0735
Porcentaje de pureza >95%