Learn More
Clorhidrato de bencilamina, TRC
Código de producto. 30341313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341313 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30341313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB411095500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylamine Hydrochloride
CAS 3287-99-8
Fórmula molecular C7H9N . (HCl)
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzenemethanamine, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenemethanamine, hydrochloride (9CI), Benzylamine, hydrochloride (7CI, 8CI), Benzylammonium chloride, Phenylmethanamine hydrochloride, Benzylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N.ClH/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
SMILES Cl.NCc1ccccc1
Nombre IUPAC fenilmetanamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 143.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0502