Learn More
Alfa Aesar™ Benzylamine hydrochloride, 99%
Código de producto. 11386786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386786 100g 100 g
1 options
Código de producto. 11386786 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L04102.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylamine hydrochloride
CAS 3287-99-8
Fórmula molecular C7H10ClN
Número MDL MFCD00012852
Cantidad 100g
Beilstein 3594394
Índice Merck 14,1125
Sinónimo benzylamine hydrochloride, phenylmethanamine hydrochloride, benzenemethanamine, hydrochloride, benzylammonium chloride, benzylamine, hydrochloride, usaf el-82, benzenemethanamine, hydrochloride 1:1, benzylamine hcl, benzylaminehydrochloride, benzyl amine hcl salt
Clave InChI XKXHCNPAFAXVRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN.Cl
Nombre IUPAC phenylmethanamine;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 143.614
PubChem CID 2724127
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.62
Porcentaje de pureza 99%