Learn More
Benzilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Benzylamine is a valuable intermediate for various applications and a building block for chemical synthesis used in pharmaceuticals and crop protection agents. It finds application in the coating industry. It is involved as a carrier electrolyte for separation of alkali, alkaline earth and ammonium cations in water samples by capillary electrophoresis with indirect UV detection. It is also used in synthesis of cross-linked porous copolymer supports based on N-(p-vinylbenzoyl)-2-methylalanine, styrene and divinylbenzene. In the textile industry, it is used in colored dyes. It is often used for medicinal purposes in topical creams and antifungal solutions as well as in vitamins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La bencilamina es un valioso intermedio para diversas aplicaciones y un compuesto básico para la síntesis química utilizada en productos farmacéuticos y agentes de protección de cultivos. Encuentra una aplicación en la industria del revestimiento. Se trata de un electrolito portador para la separación de álcali, tierra alcalina y cationes de amonio en muestras de agua por electroforesis capilar con detección indirecta de UV. También se utiliza en la síntesis de soportes de copolímero poroso de entrecruzamiento basados en N-(p-vinilbenzoil)-2-metilalanina, estireno y divinilbenceno. En la industria textil, se utiliza en tintes de color. A menudo se utiliza con fines medicinales en cremas tópicas y soluciones antifúngicas, así como en vitaminas.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter dietílico, acetona, benceno y cloroformo.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzylamine |
| Punto de fusión | -43°C |
| Densidad | 0.982 |
| Punto de ebullición | 184°C to 185°C |
| Temperatura de inflamación | 72°C (162°F) |
| Índice de refracción | 1.5435 |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 741984 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Show More |
Safety and Handling
- Benzylamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzenemethanamine