Learn More
Dicloruro de bencilo viológeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472829 1 g 1 g
15482829 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66836.03
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1102-19-8 | C24H22Cl2N2 | 409.354 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1102-19-8
Fórmula molecular C24H22Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 409.354
Número MDL MFCD00011991
Clave InChI NLOIIDFMYPFJKP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1,1'-dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride, benzyl viologen, benzylviologen chloride, benzyl viologen dichloride, n,n'-dibenzyl-gamma,gamma'-dipyridylium dichloride, 1,1'-bis phenylmethyl-4,4'-bipyridinium dichloride, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-dibenzyl-, dichloride, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-bis phenylmethyl-, dichloride, 1,1'-dibenzyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium chloride, 1-benzyl-4-1-benzylpyridin-1-ium-4-yl pyridin-1-ium dichloride
PubChem CID 14195
Nombre IUPAC 1-bencil-4-(1-bencilpiridin-1-io-4-il)piridin-1-io; dicloruro
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[N+]2=CC=C(C=C2)C3=CC=[N+](C=C3)CC4=CC=CC=C4.[Cl-].[Cl-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzyl viologen dichloride
Punto de fusión 260°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 3811585
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido