Learn More
Benzyl Vinilcarbamato (TRC), TRC
Código de producto. 30007799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007799 500 mg 500 miligramos
30003566 100 mg 100 miligramos
30007178 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB316510500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84713-20-2
Fórmula molecular C10 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 177.2
Sinónimo N-Ethenyl-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Ethenyl-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, (Vinyl)carbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl N-Vinylcarbamate, N-Vinyl-O-benzyl Urethane, N-Vinylcarbamic Acid Benzyl Ester, Phenylmethyl Ethenylcarbamate
Nombre IUPAC Vinicarbamato de benzil
SMILES C=CNC(=O)OCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Vinylcarbamate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-2-11-10(12)13-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079