Learn More
Benzyl Vinilcarbamato (TRC), TRC
Código de producto. 30003566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003566 100 mg 100 miligramos
30007799 500 mg 500 miligramos
30007178 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB316510100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84713-20-2
Fórmula molecular C10 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 177.2
Sinónimo N-Ethenyl-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Ethenyl-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, (Vinyl)carbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl N-Vinylcarbamate, N-Vinyl-O-benzyl Urethane, N-Vinylcarbamic Acid Benzyl Ester, Phenylmethyl Ethenylcarbamate
Nombre IUPAC Vinicarbamato de benzil
SMILES C=CNC(=O)OCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Vinylcarbamate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-2-11-10(12)13-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079