Learn More
Trisulfuro de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Trisulfide |
| CAS | 6493-73-8 |
| Fórmula molecular | C14 H14 S3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Bis(phenylmethyl)trisulfide, Dibenzyl Trisulfide, DTS |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14S3/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-17-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| SMILES | C(SSSCc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (benciltrisulfanil)metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 278.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0258 |