Learn More
Bencilo (trifenilfosforanilideno)acetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10766383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10766383 25 g Frasco de vidrio 25 g
10077002 5 g Frasco de vidrio 5 g
10176943 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10766383 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377220250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15097-38-8 | C27H23O2P | 410.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15097-38-8
Fórmula molecular C27H23O2P
Peso molecular (g/mol) 410.45
Número MDL MFCD00191787
Clave InChI INKMLGJBBDRIQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, benzyl triphenylphosphoranylidene acetate, benzyl triphenylphosphoranylidene-acetate, benzyl 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, phenylmethyl ester, phenylmethyl 2-triphenylylidene acetate, benzyl 2-triphenyl, acmc-20ah9g, ksc526q3l
PubChem CID 3862746
Nombre IUPAC bencil 2-(trifenil-$l^{5}-fosfanilideno)acetato
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120.0°C to 127.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3P=CHCOOCH2C6H5
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.45
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.