Learn More
Clorhidrato de tioacetimidato de bencilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478317 25 g 25 g
15458317 1 g 1 g
15468317 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51844.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32894-07-8 | C9H12ClNS | 201.712 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32894-07-8
Fórmula molecular C9H12ClNS
Peso molecular (g/mol) 201.712
Número MDL MFCD05865210
Clave InChI OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-benzylthioacetimidate, hydrochloride, benzyl thioacetimidate hydrochloride, benzyl thioacetimidate hcl, benzyl ethanimidothioate hydrochloride, 1-benzylsulfanyl ethanimine hydrochloride, acmc-20ajr8, s-benzylthioacetimidate hydrochloride, thioacetimidic acid benzyl ester; hydrochloride, benzyl ethanimidothioate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 12626231
Nombre IUPAC etanimidotioato de bencilo;clorhidrato
SMILES CC(=N)SCC1=CC=CC=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl thioacetimidate hydrochloride
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.71
Porcentaje de pureza 96%