Learn More
Bencil terc-butil malonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378316 25 g 25 g
11368316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15533.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 72594-86-6 | C14H18O4 | 250.294 g/mol
Benzyl tert-butyl malonate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El malonato de bencilo terc-butilo se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72594-86-6
Fórmula molecular C14H18O4
Peso molecular (g/mol) 250.294
Número MDL MFCD01075175
Clave InChI XKXXXODAXXAFNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl tert-butyl malonate, benzyltert-butylmalonate, tert-butyl benzyl malonate, 1-benzyl 3-tert-butyl propanedioate, tert-butyl 2-benzyloxycarbonyl acetate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl phenylmethyl ester, tert-butyl phenylmethyl propane-1,3-dioate, pubchem3938, t-butyl benzyl malonate, ksc493q0n
PubChem CID 2736712
Nombre IUPAC 1-O-bencil 3-O-terc-butil propanodioato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl tert-butyl malonate
Índice de refracción 1.486
Cantidad 25 g
Beilstein 5434466
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.3
Porcentaje de pureza 95%