Learn More
Sulfóxido de bencilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531184 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10531184 500 g Frasco de vidrio 500 g
1 options
Código de producto. 10531184 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106175000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-08-9
Fórmula molecular C14H14OS
Peso molecular (g/mol) 230.33
Número MDL MFCD00004782
Clave InChI HTMQZWFSTJVJEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl sulfoxide, benzyl sulfoxide, dibenzylsulfoxide, tardiol d, sulfoxide, dibenzyl, dibenzyl sulphoxide, sulfinylbis methylene dibenzene, bis phenylmethyl sulfoxide, nsc 55, benzene, 1,1'-sulfinylbis methylene bis
PubChem CID 12116
Nombre IUPAC bencilsulfinilmetilbenceno
SMILES O=S(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl sulfoxide
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 130°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5CH2)2SO
Cantidad 500 g
Beilstein 06, 456
Información de solubilidad Solubility in water: 0,3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.32
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino