Learn More
Sulfuro de bencilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10603082 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
10603082 5 g 5 g
10440822 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 10603082
Marca: Thermo Scientific Acros 335000050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 538-74-9
Fórmula molecular C14H14S
Peso molecular (g/mol) 214.33
Número MDL MFCD00004784
Clave InChI LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl sulfide, benzyl sulfide, dibenzyl sulphide, benzyl thioether, benzyl monosulfide, dibenzyl monosulfide, dibenzyl thioether, sulfide, dibenzyl, 1,3-diphenyl-2-thiapropane, benzene, 1,1'-thiobis methylene bis
PubChem CID 10867
Nombre IUPAC bencilsulfanilmetilbenceno
SMILES C(SCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl sulfide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 44°C to 49°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 1147
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals