Learn More
Salicilato de bencilo, TRC
Código de producto. 30343919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343919 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30343919 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB289040250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Salicylic acid benzyl ester
CAS 118-58-1
Fórmula molecular C14 H12 O3
Cantidad 250 g
Sinónimo Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, Salicylic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Benzyl 2-hydroxybenzoate, Benzyl o-hydroxybenzoate, Benzyl salicylate, NSC 6647, Salicylic Acid Benzyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
SMILES Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC bencil 2-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 228.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0786