Learn More
Salicilato de bencilo-d4, TRC
Código de producto. 30337889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30337889 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30337889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2890422.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Salicylate-d4
CAS 1219802-40-0
Fórmula molecular C14 D4 H8 O3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 6-Hydroxybenzoic-2,3,4,5-d4 acid phenylmethyl ester, 2-Hydroxybenzoic-3,4,5,6-d4 acid benzyl ester, Salicylic-d4 acid benzyl ester, Salicylic Acid Benzyl Ester-d4, Salicylic Acid Benzyl Ester-D4 (salicyl-D4), Benzyl Salicylate-d4, Benzyl 2-Hydroxybenzoate-3,4,5,6-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2/i4D,5D,8D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(O)c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetradeuterio-6-hidroxibenzoato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 232.2679
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1038