Learn More
Salicilato de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473257 2500 g 2500 g
11453257 100 g 100 g
11463257 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16184.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118-58-1 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-58-1
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.247
Número MDL MFCD00020034
Clave InChI ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl salicylate, benzyl o-hydroxybenzoate, salicylic acid, benzyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, phenylmethyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid benzyl ester, salicyclic acid, benzyl ester, salicylsaeurebenzylester, unii-wao5mnk9tu, salicyclic acid benzyl ester
PubChem CID 8363
Nombre IUPAC bencil 2-hidroxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl salicylate
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.17
Punto de ebullición 190°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 137°C (278°F)
Índice de refracción 1.5804
Cantidad 2500 g
Beilstein 2115365
Índice Merck 14,1144
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl salicylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl salicylate