Learn More
Salicilato de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463257 500 g 500 g
11453257 100 g 100 g
11473257 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16184.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118-58-1 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-58-1
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.247
Número MDL MFCD00020034
Clave InChI ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl salicylate, benzyl o-hydroxybenzoate, salicylic acid, benzyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, phenylmethyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid benzyl ester, salicyclic acid, benzyl ester, salicylsaeurebenzylester, unii-wao5mnk9tu, salicyclic acid benzyl ester
PubChem CID 8363
Nombre IUPAC bencil 2-hidroxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl salicylate
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.17
Punto de ebullición 190°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 137°C (278°F)
Índice de refracción 1.5804
Cantidad 500 g
Beilstein 2115365
Índice Merck 14,1144
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl salicylate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl salicylate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.