Learn More
Éter de (S)-(+)-glicidilo de bencilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether |
| Densidad | 1.072 |
| Punto de ebullición | 130°C (0.1 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.517 |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 5246495 |
| Rotación óptica | +5.1° (c=5 in Toluene) |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(benciloxi)metil]oxirano |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.2 |
| Show More |