Learn More
Éter de bencilo (R)-(-)-glicidilo, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368855 1 g 1 g
11378855 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368855 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13980.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14618-80-5 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether is used in the preparation of the lactone fragment of compactin and mevinolin. Chiron in the preparation of syn-1,3-polyols, dideoxynucleosides, and a spiroacetal cyanohydrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de bencilo (R)-(-)-glidicilo se utiliza en la preparación del fragmento de lactona de compactina y mevinolina. Quirón en la preparación de syn-1,3-polioles, dideoxinucleósidos, y una espiroacetal cianohidrina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14618-80-5
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00068409
Clave InChI QNYBOILAKBSWFG-JTQLQIEISA-N
Sinónimo r-benzyloxymethyl-oxirane, r---benzyl glycidyl ether, r-2-benzyloxy methyl oxirane, benzyl r---glycidyl ether, r-o-benzylglycidol, r-benzyl glycidyl ether, r---2-benzyloxymethyl oxirane, ccris 6385, --benzyl-r-glycidylether, r---benzyloxymethyloxirane
PubChem CID 159746
Nombre IUPAC oxirano (2R)-2-(fenilmetoximetil)
SMILES C1C(O1)COCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether
Densidad 1.072
Punto de ebullición 130°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.517
Cantidad 1 g
Beilstein 3588399
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −5.1° (c=5 in Toluene)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza ≥98%