Learn More
Éter propargil de bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10165542 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10165542 1 g Frasco de vidrio 1 g
10026232 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10165542 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380870010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4039-82-1 | C10H10O | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4039-82-1
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00483987
Clave InChI PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne
PubChem CID 6917484
Nombre IUPAC prop-2-inoximetilbenceno
SMILES C#CCOCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl propargyl ether
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0110g/mL
Punto de ebullición 100°C to 101°C (18.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OCH2C∽CH
Índice de refracción 1.5190 to 1.521
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.011
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido