Learn More
Cloruro de fenilefrona de benzilo, TRC
Código de producto. 17960605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960605 50 mg 50 miligramos
17960365 10 mg 10 miligramos
17904955 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17960605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28863550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71786-67-9
Fórmula molecular C16 H17 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 291.77
Sinónimo 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Benzylphenylephrone Hydrochloride, 2-(N-Benzyl-N-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone hydrochloride
Nombre IUPAC 2-[benzil(metil)amino]-1-(3-hidroxifenil)etanola; Cloruro
SMILES Cl.CN(CC(=O)c1cccc(O)c1)Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Benzylphenylephrone Hydrochloride)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO2.ClH/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14;/h2-10,18H,11-12H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1026
Porcentaje de pureza >95%